Multielement-Qualitätskontrollstandard, 10 mg/l für 36 Elemente in Salpetersäure 2%, ARISTAR® für die ICP-MS
Catalog # 84793.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multielement-Qualitätskontrollstandard 10 mg/l {Al; Ag; As; B; Ba; Ca; Cd; Ce; Co; Cr; Cu; Dy; Er; Eu; Fe; Gd; Ho; K; La; Li; Lu; Mg; Mn; Na; Nd; Ni; P; Pb; Rb; Se; Sm; Sr; Tl; Tm; V; Zn} in Salpetersäure 2% ARISTAR® für die ICP-MS
Specifications
About this item
36 Elemente 10 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Delivery: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.