Digitalspeicher-Oszilloskope
Lieferant: DIDALAB
Zertifikate
Über diesen Artikel
Eine Reihe von Digitalspeicher-Oszilloskopen mit einer Bandbreite von 150 bis 500 MHz.
- Aufzeichnungslänge: 25.000 Punkte pro Kanal
- Displaytechnologie ist VPO (Visual Persistence Oscilloscope)
- Option mit geteiltem Bildschirm zeigt jeden Kanal separat an
- Zeitbasisbereich: 1 Nanosekunde bis 100 Sekunden/Teilung
- Offset-Bereich: 2 mV/div ~ 100 mV/div: ±0,5 V; 200 mV/div ~ 5 V/div: ±25 V
Frequently Bought Together