ContactUsLinkComponent
Jars with snap-on lid
Jars with snap-on lid
Catalog # SEMA3059
Supplier:  SEMADENI
undefined
Jars with snap-on lid
Catalog # SEMA3059
Supplier:  SEMADENI
Specifications
  • Ext.Ø:
    222 mm
  • Kapazität:
    5600 ml
  • Höhe:
    190 mm
  • VE:
    100
Specifications
About this item
Jars, made of PP, with close-fitting snap-on lid.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904