Flaschen mit weitem Hals, rund, mit Verschluss, Precisionware®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Zertifikate
Über diesen Artikel
LDPE durchscheinend. Flexible Flaschen sind auslaufsicher und lassen sich leicht befüllen und ausgießen.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschen werden mit passenden Polypropylenverschlüssen geliefert und bieten eine bessere Sichtbarkeit als HDPE-Flaschen. Sie bestehen aus FDA-konformem Material und ihr weites Munddesign vereinfacht die Lagerung von Flüssigkeiten oder Pulvern. Flaschen ab 250 ml verfügen über einen in den Boden eingegossenen Recyclingcode.
Frequently Bought Together