ContactUsLinkComponent
Desinfektionstücher für Oberflächen, Bacillol® Tissues
Artikelnr. BODE980503
Lieferant:  BODE CHEMIE
New Product
undefined
Desinfektionstücher für Oberflächen, Bacillol® Tissues
Artikelnr. BODE980503
Lieferant:  BODE CHEMIE
New Product
Spezifikationen
  • Verpackt:
    100 wipes/dispenser, 1 dispenser/case
  • Bezeichnung:
    Bacillol® Tissues in dispenser
  • Seq:
    02
  • VE:
    12
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Bacillol® Tissues sind parfüm- und aldehydfreie Schnell-Desinfektionstücher für die bequeme Desinfektion alkoholunempfindlicher Flächen, wie beispielsweise Arbeitsflächen in Praxen, Laboren und Kliniken, und medizinischen Inventars. Die behandelten Oberflächen sind bereits innerhalb einer Wirkungszeit von 30 Sekunden nach Auftrocknung wieder gebrauchsfähig.
  • Können dank der hautschutzfreundlichen Formulierung auch ohne Handschuhe eingesetzt werden
  • Einfache Entnahme aus praktischer, nachfüllbarer Spenderdose
  • Breites Wirkungsspektrum und gute Materialverträglichkeit
  • Tränkflüssigkeit Bacillol® AF garantiert eine gute Benetzung
Mikrobiologische Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, MNV, Polyoma- und Rotavirus.
VAH, Liste Robert-Koch-Institut (RKI) der geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren.
Packaging: 100 Tücher pro wiederverschließbarem, nachfüllbarem Spender. Wandhalterungen für die Spenderdose sind ebenfalls erhältlich.