Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, PYREX®
Catalog # CORN1000-30
Supplier: Corning
Specifications
- Ext.Ø:35 mm
- Kapazität:30 ml
- Höhe:56 mm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- VE:12
Specifications
About this item
Aus PYREX® Borosilikatglas.
- PYREX®, Kalknatronglas, mit Ausguss
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Hergestellt mit gleichmäßiger Wandstärke, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Temperaturwechselbeständigkeit und mechanischer Festigkeit zu bieten.
Größen von 250 ml und größer haben eine doppelt graduierte metrische Skala, um den ungefähren Inhalt anzuzeigen. Die Größe 10 ml ist nicht graduiert. Alle Größen haben eine extra große Markierungsfläche.
Certifications: Entspricht ASTM E960 Spezifikationen.
Ordering information: Das Sortenpaket enthält jeweils einen der folgenden Becher: 50, 100, 250, 600 und 1000 ml.