AuftragsverfolgungKontakt
Pocket refractometer, PAL-LOOP | Avantor
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP, 0 − 85 °Bx
Artikelnr. ATAG3842
Anbieter:   Atago
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Artikelnr. ATAG3842
Anbieter:  Atago
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP, 0 − 85 °Bx
Preis
466,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The PAL-LOOP is designed to measure sugar concentration.
  • Single-handed operation
  • Automatic temperature compensation (ATC)
  • Either single measurement mode or repeatedly continuous mode
 : IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Spezifikationen
  • Modell:
    PAL-LOOP
  • Messbereich:
    0 − 85 °Bx
  • Bezeichnung:
    Pocket refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG3842
  • Temperatur-Kompensationsbereich:
    10…100 °C
  • Genauigkeit:
    ±0,2 %
  • Stromzufuhr:
    2× AAA batteries
  • Ansprechzeit:
    3 seconds (single measurement) ; 1 second (continuous measurement)
  • Probenmenge:
    0,3 ml
  • Temperatur Präzision:
    ±1,0 °C
  • B×T×H:
    55×31×109 mm
  • Gewicht:
    100 g