ContactUsLinkComponent
Standardlösung (250 ppm NH4) für die Herstellung von Ammonium-Standardlösung (2.5 ppm NH4) Reag. Ph. Eur. 5000301
Catalog # 88084.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Standardlösung (250 ppm NH4) für die Herstellung von Ammonium-Standardlösung (2.5 ppm NH4) Reag. Ph. Eur. 5000301
Catalog # 88084.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    250 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Ammonium-Standardlösung
Specifications
About this item
Ordering information: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.