ContactUsLinkComponent
Corrosive
Palladium(II)nitrat 10,0 ± 0,2 g/L in Salpetersäure 15% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Catalog # 1.07289.0050
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Corrosive
Palladium(II)nitrat 10,0 ± 0,2 g/L in Salpetersäure 15% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Catalog # 1.07289.0050
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (palladium):
    9.8 - 10.2 g/l
  • Ag (Silver):
    ≤ 0.000020 g/l
  • As (Arsenic):
    ≤ 0.000010 g/l
  • Cd (Cadmium):
    ≤ 0.000001 g/l
  • Pb (Lead):
    ≤ 0.000010 g/l
  • Se (Selenium):
    ≤ 0.00010 g/l
  • Tl (Thallium):
    ≤ 0.000020 g/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :230.43 g/mol
Density:1,11 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
ADR:8,II
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
UN:2031
 :GHS05
CAS Number:10102-05-3
Formula:N₂O₆Pd
MDL Number:MFCD00011169