AuftragsverfolgungKontakt
Multiroll tape dispenser | Avantor
Multiroll tape dispenser
Multiroll tape dispenser, for 12× 13 mm rolls, Tapes with 13 mm width
Artikelnr. DELT191220
Anbieter:   DELTALAB
Multiroll tape dispenser
Artikelnr. DELT191220
Anbieter:  DELTALAB
Multiroll tape dispenser
Multiroll tape dispenser, for 12× 13 mm rolls, Tapes with 13 mm width
Preis
541,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This 12 roll tape metal dispenser accepts 13 m rolls.
Spezifikationen
  • Zur Nutzung mit:
    Tapes with 13 mm width
  • Bezeichnung:
    Multiroll tape dispenser, for 12× 13 mm rolls
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.