ContactUsLinkComponent
Water purification systems, PURELAB® Flex 3 and 4
undefined
Water purification systems, PURELAB® Flex 3 and 4
  • Catalog No:
  • 171-0873
  • 171-0874
  • Modell:
  • PURELAB® flex 3
  • PURELAB® flex 4
  • Durchschnittlicher Tagesbedarf:
  • <10 l
  • <10 l
  • Speisewasser:
  • Potable tap water
  • Preferably RO or filtered deionization or distilled
  • Fließrate:
  • 120 l/min
  • 120 l/min
  • Leitfähigkeit:
  • <2000 µS/cm
  • <30 µS/cm
  • Spezifischer Widerstand bei +25 °C:
  • 18,2 MΏ
  • 18,2 MΏ
  • Bakterien:
  • <1 CFU/10 ml
  • <1 CFU/10 ml
  • Partikel:
  • NA
  • B×T×H:
  • 236×470×900/1020 mm
  • 236×470×900/1020 mm
  • Gewicht:
  • 23 kg
  • 23 kg
Frequently Bought Together