Säule für Säulenwechselmethode, MSpak GF-4A
Catalog # 554-2950
Supplier: Resonac
Specifications
- Säulenform:Analytisch
- Förderleistung:1,0 ml/min
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:9 µm
- Porengröße:400 Å
- Max. Druck:1,0 MPa (10 bar)
- Bezeichnung:MSpak GF-4A
- Länge:10 mm
- pH-Bereich:2 - 9
- Temperaturlimit:4 - 60 °C
- Säulenmaterial:Edelstahl
- VE:1
Specifications
About this item
Für eine effiziente Reinigung kehren Sie die Flussrichtung um.
- Höhere Proteinentfernungsrate als PK Säulen
- Entfernt Proteine zuverlässig, ist jedoch nicht zum Auffangen hydrophiler Substanzen geeignet. Verwenden Sie zu diesem Zweck die PK Säulen