ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Methylarachidonat 10 µg/ml in Heptan, Supelco®
Artikelnr. 47572-U
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Organischer Referenzstandard, Methylarachidonat 10 µg/ml in Heptan, Supelco®
Artikelnr. 47572-U
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    10 mg/ml in heptane
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Certified reference material
  • CAS Nr.:
    2566-89-4
  • Bezeichnung:
    Methylarachidonat 10 µg/ml in Heptan
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
  • GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331