ContactUsLinkComponent
Becher, hohe Form, Borosilikatglas, mit Griff
Becher, hohe Form, Borosilikatglas, mit Griff
Catalog # WITG5.503.500
Supplier:  witeg Labortechnik
undefined
Becher, hohe Form, Borosilikatglas, mit Griff
Catalog # WITG5.503.500
Supplier:  witeg Labortechnik
Specifications
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    150 mm
  • VE:
    2
Specifications
About this item
Borosilikatglas 3.3, Mit Henkel
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Ideal für allgemeine Laboranwendung.