Flaschen, Weithals, quadratisch, HDPE, mit Schraubverschlüssen
Catalog # SEMA3047
Supplier: SEMADENI
Specifications
- Ext.Ø:60 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:95 mm
- Verschluss-Farbe:Schwarz
- Hals I-Ø:43 mm
- VE:100
Specifications
About this item
HDPE, durchscheinend, mit schwarzem Schraubverschluss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit