AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Quadratisch, HDPE
Schwarz, 14 L, 290×290 mm, 280 mm
Artikelnr. SEMA0689
Anbieter:   SEMADENI
Eimer, Quadratisch, HDPE
Artikelnr. SEMA0689
Anbieter:  SEMADENI
Eimer, Quadratisch, HDPE
Eimer, Quadratisch, HDPE
Schwarz, 14 L, 290×290 mm, 280 mm
Preis
61,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Quadratische Eimer, aus HDPE., mit Graduierung und Kunststoffgriff.
  • Quadratische Form ermöglicht eine ökonomische Nutzung des vorhandenen Platzes
  • Tragegriff vereinfacht das Anheben und Tragen
  • Deckel mit eingegossenem Griff sind auch erhältlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    14 L
  • Farbe:
    Schwarz
  • Abmessungen:
    290×290 mm
  • Höhe:
    280 mm
  • Cat. No.:
    SEMA0689