AuftragsverfolgungKontakt
Kämpferol
Kämpferol
Glasflasche für Feststoffe, 10 mg
Catalog # ROTH7503.1
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Kämpferol
Catalog # ROTH7503.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  520-18-3
Kämpferol
Glasflasche für Feststoffe, 10 mg
CAS Number:  520-18-3
Price
138,00 €
Log in for availability
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonyms:  3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • CAS Number:520-18-3
  • Formula:C₁₅H₁₀O₆
  • MDL Number:MFCD00016938
  • Molecular Weight:286.24 g/mol
  • EINECS:208-287-6
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 mg