AuftragsverfolgungKontakt
Kämpferol
Kämpferol
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Artikelnr. ROTH5859.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kämpferol
Artikelnr. ROTH5859.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  520-18-3
Kämpferol
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
CAS Nummer:  520-18-3
Preis
307,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • CAS Nummer:520-18-3
  • Formel:C₁₅H₁₀O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00016938
  • Molekulargewicht:286.24 g/mol
  • EINECS:208-287-6
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 mg
  • Cat. No.:
    ROTH5859.1