D(+)-Cellobioseoctaacetat
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLEM82788502
Marketsource
Anbieter: Molekula
D(+)-Cellobioseoctaacetat
Artikelnr. MOLEM82788502
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 5346-90-7
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:5346-90-7
- Formel:C₂₈H₃₈O₁₉
- MDL-Nummer:MFCD00009600
- Molekulargewicht:678.59 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:226-304-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g