Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon, Sigma-Aldrich®
SIAL09649-10G
:
Merck
:
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon, Sigma-Aldrich®
SIAL09649-10G
:
Merck
:
Packung:
Glasflasche für Feststoffe
VE:
10 g
Seq:
3236
:
:
308.30 g/mol
:
223-772-2
:
4065-45-6
:
C₁₄H₁₂O₆S
:
MFCD00024962