Chrom-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Cr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Artikelnr. 14222.18
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 µg/g
- Matrix:Mineralöl
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
- MDL No.:MFCD00010944
- Element:Chrom
- Symbol:Cr
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010944