Folsäure
Glasflasche, 1 mL
Artikelnr. FITZ20-FR19
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
- CAS Nummer:59-30-3
- Formel:C₁₉H₁₉N₇O₆
- MDL-Nummer:MFCD00079305
- Molekulargewicht:441.41 g/mol
- EINECS:200-419-0
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL