TRIS Pufferlösung pH 7 (1 mol/l), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
Spezifikationen
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ200
Spezifikationen
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Lieferant: EPPENDORF
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
GUANYLATE CYCLASE α SUBUNIT (SOLUBLE) 1 * 500 µl
Lieferant: Cayman Chemical