ContactUsLinkComponent
Buffer, potassium acetate, 1 M aq, soln, pH 7,5, RNAse free
Artikelnr. J60832.AK
CAS-Nummer:  
Buffer, potassium acetate, 1 M aq, soln, pH 7,5, RNAse free
Artikelnr. J60832.AK
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL
  • CAS Nr.:
    127-08-2
  • Bezeichnung:
    Potassium acetate, 1M aq, solution, pH 7,5, RNAse free
  • MDL No.:
    MFCD00012458
  • Physical form:
    Liquid
  • Aussehen:
    Colourless
Spezifikationen
Über diesen Artikel
CAS No.: 127-08-2
Molecular formula: C₂H₃KO₂
Formula weight: 98,15
Physical form: liquid
Appearance: colourless