ContactUsLinkComponent
HEPES Pufferlösung pH 8 (1 mol/l)
Catalog # A6906.0250
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
HEPES Pufferlösung pH 8 (1 mol/l)
Catalog # A6906.0250
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle for liquids
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    HEPES Pufferlösung pH 8 (1 mol/l)
  • Seq:
    02
  • Lagertemperatur:
    Ambient
  • Zusammensetzung:
    HEPES: 238.31 g/L (1 M)
  • pH:
    8.0 ± 0.2 (20°C; adjusted with NaOH)