ContactUsLinkComponent
Schlaucholiven, Y-förmig, PP
Schlaucholiven, Y-förmig, PP
Catalog # SEMA4660
Supplier:  SEMADENI
undefined
Schlaucholiven, Y-förmig, PP
Catalog # SEMA4660
Supplier:  SEMADENI
Specifications
  • Bohrung Ø:
    5,0 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    6 - 9 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Oliven, Y-förmig, aus PP, natürliche Farbe.
  • Stabiles Design mit langen, konischen Verbindungen für große Toleranzbereiche
  • Temperaturbeständig bis 120 °C, zur Sterilisation geeignet