Blouses pour visiteurs, 4400
Supplier: 3M
Certificates
About this item
Diese Einwegkittel aus weichem, atmungsaktivem PP schützen den Träger vor ungefährlichen Stäuben und ungefährlichen leichten Flüssigkeitsspritzern.
- Fusselarme Eigenschaften
- Atmungsaktives Material zur Reduzierung der Wärmeentwicklung
- Reißverschluss vorne (Einweg)
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Innentasche auf der linken Seite des Trägers
Typische Anwendungen sind: Allgemeine Instandhaltung, Catering, Elektronikfertigung, Labore und Hygieneanwendungen im Allgemeinen.
Farbe: Weiß
Gewicht: 45 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- MMMA4400W3XL
- MMMA4400W2XL
- MMMA4400WL
- MMMA4400W4XL
- MMMA4400WS
- MMMA4400WM
- MMMA4400WXL
- Verschlussart:
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Taschen:
- Mit Taschen
- Mit Taschen
- Mit Taschen
- Mit Taschen
- Mit Taschen
- Mit Taschen
- Mit Taschen
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Anwendungsbereich Outfit:
- Labor, Lebensmittel-Bereich
- Labor, Lebensmittel-Bereich
- Labor, Lebensmittel-Bereich
- Labor, Lebensmittel-Bereich
- Labor, Lebensmittel-Bereich
- Labor, Lebensmittel-Bereich
- Labor, Lebensmittel-Bereich
- Gewicht:
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²