ContactUsLinkComponent
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Catalog # 613-2795
Supplier:  EPPENDORF
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Catalog # 613-2795
Supplier:  EPPENDORF
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Bezeichnung:
    Easypet® 3
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml.
  • Ventiltechnologie ermöglicht empfindlichere Steuerung des Meniskus für höhere Präzision
  • Markant hinterleuchtete LEDs liefern optisches Feedback zur verbleibenden Batterielaufzeit
  • Leichtes und ergonomisch verbessertes Design ermöglicht stressfreies Arbeiten
  • Schnell zu lösender Aufnahmekonus für den einfachen Austausch der Membranfilter
  • Druckausgleichsystem verhindert, dass angesaugte Dämpfe in das Gerät eindringen und Korrosion verursachen
  • Aufnahmekonus und Adapter sind autoklavierbar
Dieses Instrument ermöglicht dem Benutzer die uneingeschränkte Steuerung der Pipettiergeschwindigkeit mit den Fingerspitzen. Die einzigartige und präzise Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine optimierte Schwerkraftentleerung für eine einfache Entnahme von Flüssigkeiten ohne Verspritzen.
Electronic pipette controller with air cushion system with autoclavable pipette adapter and aspirating cone.
Ordering information: Wird mit Netzteil, Wandhalter, Regalständer und zwei 0,45-µm-Membranfiltern (unsteril) geliefert.