AuftragsverfolgungKontakt
Abfallbehälter, B2, Tork® | Avantor
Abfallbehälter, B2, Tork®
Weiß, 20 L, 216×326×377 mm
Artikelnr. 115-1621
Anbieter:   Essity
Abfallbehälter, B2, Tork®
Artikelnr. 115-1621
Anbieter:  Essity
Abfallbehälter, B2, Tork®
Abfallbehälter, B2, Tork®
Weiß, 20 L, 216×326×377 mm
Preis
91,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kunststoff.
  • Praktisch
  • Einfach in der Anwendung
Kleines Modell zur Wandbefestigung.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    20 L
  • Farbe:
    Weiß
  • B×T×H:
    216×326×377 mm