ContactUsLinkComponent
Rotary vane pumps, RZ series
Catalog # CHRS125307
Supplier:  CHRIST MARTIN
Rotary vane pumps, RZ series
Catalog # CHRS125307
Supplier:  CHRIST MARTIN
Specifications
  • Fließrate:
    5,7 m³/h
  • Bezeichnung:
    RZ 6, 230 V
  • Modell:
    RZ 6
  • Anschluss Saugseite:
    Quick flange DN 16
  • Endtotaldruck:
    2×10⁻³ mbar
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Rotary vane pumps with small flange coupling DN 16.