Lappen in Beuteln, Neu, Works Wipes®
Lieferant: NEW PIG
Zertifikate
Über diesen Artikel
Die umweltfreundlichen und kostengünstigen Lappen werden aus den Resten neuer Baumwolle und Baumwollmischgewebe (T-Shirt-Material), Waschlappen aus 100% Frottee und neuen Frotteehandtüchern der Gastronomie hergestellt.
- Alle neuen Lappen werden geprüft, um Materialqualität und Leistung zu gewährleisten
- Das strapazierfähige, fusselarme Material eignet sich ideal zum Beizen, Polieren und allgemeinen Wischen
- Strenge Material- und Größenanforderungen sorgen für langlebigere, hochwertige Lappen
Zu den Einsatzgebieten gehören Maschinenbau, Instandhaltung, Glaserei, Automobilindustrie, Lackherstellung, Lacknachpolitur und Druckerei.
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
Frequently Bought Together