AuftragsverfolgungKontakt
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere | Avantor
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Anbieter:   Cytiva
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Anbieter:  Cytiva
Zertifikate
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
HiTrap Capto adhere is prepacked with Capto adhere, a multimodal BioProcess ion exchange resin designed to remove contaminats in post-protein A purification.
  • High capacity and productivity in flowthrough mode
  • Savings in time and operating costs with a two-step chromatographic process
  • Wide operational window of pH and conductivity
  • Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development
Capto adhere is a strong anion exchanger with multimodal functionality. The multimodal functionality gives a different selectivity compared to traditional anion exchangers. Capto adhere is designed for post-protein A purification of monoclonal antibodies.
Removal of leached protein A, aggregates, host cell proteins, nucleic acids, and viruses from monoclonal antibodies is performed in flowthrough mode at which the antibodies pass directly through the column while the contaminants are adsorbed. For optimal performance of Capto adhere, screening/optimization of loading conditions are required.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 29-4004-56
  • 28-4058-44
  • 28-4058-46
  • Max. Druck:
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • pH-Bereich:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Lagerung:
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenmaterial
    Partikelgröße
    Bettabmessungen
    Kapazität
    Förderleistung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HiTrap™ Capto™ adhere
    PP
    75 µm
    7×25 mm
    1×1 ml
    <4 ml/min
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 95,00 €
    95,00 €
    1 * 1 ST
       95,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    29-4004-56
    Max. Druck
    5 bar
    pH-Bereich
    3 - 12
    Lagerung
    4...30 °C, 20% Ethanol
  • HiTrap™ Capto™ adhere
    PP
    75 µm
    7×25 mm
    5×1 ml
    <4 ml/min
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 428,00 €
    428,00 €
    1 * 5 ST
       428,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    28-4058-44
    Max. Druck
    5 bar
    pH-Bereich
    3 - 12
    Lagerung
    4...30 °C, 20% Ethanol
  • HiTrap™ Capto™ adhere
    PP
    75 µm
    16×25 mm
    5×5 ml
    <20 ml/min
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 1 010,00 €
    1 010,00 €
    1 * 5 ST
       1 010,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    28-4058-46
    Max. Druck
    5 bar
    pH-Bereich
    3 - 12
    Lagerung
    4...30 °C, 20% Ethanol