ContactUsLinkComponent
Magnetic stirrer, luMIX
Supplier:  2MAG
Certificates
undefined
Magnetic stirrer, luMIX
Supplier:  2MAG
Specifications
  • Catalog No:
  • 442-0949
  • Modell:
  • luMIX
  • Drehzahlbereich:
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • Max. Rührmenge H₂O:
  • 3000 ml
  • Plattenmaterial:
  • PMMA
  • Gewicht:
  • 4.4 kg
  • B×T×H:
  • 188×238×44 mm