ContactUsLinkComponent
Pestizid- Referenzstandard, Propargit 100 µg/ml in Isooctan
Pestizid- Referenzstandard, Propargit 100 µg/ml in Isooctan
  EHERXA16430000IO
 :  
Pestizid- Referenzstandard, Propargit 100 µg/ml in Isooctan
  EHERXA16430000IO
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    2312-35-8
  • Bezeichnung:
    Propargit 100 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₉H₂₆O₄S
  • Bezeichnung:
    Propargite