ContactUsLinkComponent
360°-Vertikalrotator, PTR-25
360°-Vertikalrotator, PTR-25
Catalog # 444-0932
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
undefined
360°-Vertikalrotator, PTR-25
Catalog # 444-0932
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Schüttelbewegung:
    Drehung um 360°
  • Bezeichnung:
    PTR-25 Mini-Rotator
  • Seq:
    01
  • Modell:
    PTR-25
  • Max. load:
    0,5 kg
  • Eingangsleistung:
    1,3 W (12 V, 0,11 A)
  • Drehzahl:
    5 - 30 min⁻¹
  • Gewicht:
    1 kg
  • B×T×H:
    310×110×175 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Kompakter Rotator mit benutzerfreundlichen Bedienelementen ermöglicht gründliches axiales Mischen von Proben in Röhrchen mit bis zu 50 ml. Anwendungen umfassen Hybridisierungsreaktionen, Zellwachstum, weiche Extraktion, Bindungsreaktionen, Vermeidung von Blutgerinnung sowie Homogenisierung biologischer Komponenten in Lösungen. Der zuverlässige Motor erzeugt eine regulierte Rotation im gesamten Drehzahlbereich.
  • 360° Rotation, Rotations-Drehzahlbereich 5 bis 30 min-1
  • Gut ablesbarer LED-Bildschirm zeigt die Zeit an
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer; integrierte digitale Zeitschaltuhr von 1 Minute bis 24 Stunden, mit automatischer Abschaltung, Anzeige der verbleibenden Zeit
  • Verwendung bei 4 bis 40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen von max. 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, nicht kondensierend) in Inkubatoren oder Kühlräumen
Delivery: Lieferung mit Plattform für 22 Röhrchen (bis zu 15 mm Ø). Benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.