AuftragsverfolgungKontakt
Fläschchen mit Bördelrand, N 13
, 2,00 ml, Flacher Boden, 13,75×35 mm, Glas, Klar, Nein
  218-1220
Fläschchen mit Bördelrand, N 13
  218-1220
Fläschchen mit Bördelrand, N 13
Fläschchen mit Bördelrand, N 13
, 2,00 ml, Flacher Boden, 13,75×35 mm, Glas, Klar, Nein
26,20 €
1 * 100 ST
Dieses Fläschchen mit Bördelrand hat ein Nutzvolumen von 2 ml.
  • Aus klarem Glas hergestellt
  • Flacher Boden
Gebrauchsfertige Schraubverschlüsse mit montierten Septen.
- Standardkappe mit Mittelloch oder Originalitätsverschluss mit mittiger Abreißkappe
- Geformtes Septum mit zentrischer PTFE-Laminierung für sehr gute Dichteigenschaften (typischerweise Pharma-Fix genannt)
 :
 :
 :
 :
 :
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    13,75×35 mm
  • Kapazität:
    2,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    02
  • Boden:
    Flacher Boden