Filterhalter, Hydrosol™
Edelstahl, 650 ml, 47 mm, 229 mm, 114 mm
Artikelnr. MILFXX2004720
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieser Filterhalter eignet sich für die Analyse partikulärer und biologischer Verunreinigungen mittels Vakuumfiltration.
- Nicht autoklavierbar mit eingesetztem Filter
: Inklusive Erdungsset für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten.
Spezifikationen
- Ext.Ø:114 mm
- Für Ø:47 mm
- Kapazität:650 ml
- Höhe:229 mm
- Material:Edelstahl
- Cat. No.:MILFXX2004720
- Filterfläche:9,6 cm²
- Ein-/Auslass Verbindungen:Outlet : No.8 perforated silicone stopper in 1 l flask
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFWP6222050Pumpe mit hoher Produktivität, 220 V/50 HzEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2 040,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFXX2004704Trichter und Sicherungsring-Anordnung, EdelstahlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 390,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFXX7100004Schlauch, Silikon, Länge 1,4 m, I.Ø 4,8 mm, autoklavierbarEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 71,82 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis