ContactUsLinkComponent
Einsätze für Gewindefläschchen, N 13
Catalog # MANA702972
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
undefined
Einsätze für Gewindefläschchen, N 13
Catalog # MANA702972
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×40 mm
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Inserts, conical (needs metal spring)
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    03
  • VE:
    100