ContactUsLinkComponent
Chrom-Standardlösung, 100 mg/l Cr in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
  ACSDM313.2NP.L1
 :  CPACHEM
 :  
Chrom-Standardlösung, 100 mg/l Cr in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
  ACSDM313.2NP.L1
 :  CPACHEM
 :  
  • Konzentration:
    100 mg/L
  • Matrix:
    Salpetersäure verd.
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Chrom
  • Symbol:
    Cr