ContactUsLinkComponent
Flächendesinfektionstücher, Distel
Flächendesinfektionstücher, Distel
Catalog # 115-1770
Supplier:  TRISTEL SOLUTIONS
undefined
Flächendesinfektionstücher, Distel
Catalog # 115-1770
Supplier:  TRISTEL SOLUTIONS
Specifications
  • Verpackt:
    Sachet of 250 wipes
  • Bezeichnung:
    Surface disinfectant wipe, 1:100, non-fragranced sachet
  • L×B:
    155×110 mm
  • Seq:
    01
  • VE:
    250
Specifications
About this item
Die Rezeptur von Dispel Wischtüchern basiert auf einer einzigartigen 'Carrier-Technologie' welche es erlaubt, die aktiven Inhaltsstoffe schnell durch die Zellmembran von Mikroorganismen zu transportieren. Der synergetische Mix aus aktiven Inhaltsstoffen produziert das schnellst wirksamste und effizienteste viruzide und sporizide Desinfektionsmittel verfügbar in nicht oxidierender Technologie.
  • Fast acting, simple and effective disinfectant
  • Colourless and odourless
  • Shelf life for tubs: 2 years; for individual sachets: 3 years
  • Active constituents are approved under European Biocidal Products Directive (ref 98/8/EC) and REACH compliance
  • Conforms to the medical device directive 93/42/EEC and 2007/47/EEC amendments
Distel Wischtücher sind auf fast allen harten Oberflächen verwendbar, um Bakterien, Viren, Pilze und Mykobakterien zerstören und um DNA/RNA zu denaturieren. Gedacht für Benutzung auf harten-, nichtinvasiven- medizinischen Vorrichtungen, wie zB. Monitore, Betten, Ultraschall- und Röntgenequipment.
Konzentratsverdünnung 1:100: Wischtücher sind geeignet für stark verschmutze und/oder Hochrisikobereiche.
Konzentratsverdünnung 1:10: Wischtücher können in der Anwesenheit von Blut, Körperflüssigkeiten und Biogefahr verwendet werden.
Bakterizide Aktivität: Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Leptospira spp, Escherichia coli, Enterococcus spp , Klebsiella spp, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Legionella spp, Proteus vulgaris, Rhodococcus spp, Serratia spp, Shigella spp, Helicobacter pylori, MRSA, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
Viruzide Aktivität: Coronavirus (SARS), Adenovirus type 5, Influenza, H5NI
Ordering information: Verfügbar in 100er oder 200er Packungen, oder in einzelnen Päckchen
Caution: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904