AuftragsverfolgungKontakt
Zellschaber | Avantor
Zellschaber
Zellschaber mit 2-Positionen-Klinge, 250 mm
Artikelnr. SARS83.3951
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Zellschaber
Artikelnr. SARS83.3951
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Zellschaber
Zellschaber mit 2-Positionen-Klinge, 250 mm
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Zellschaber mit weicher, flexibler Klinge zum schonenden Entfernen von Monolayer-Kulturen, wodurch Zellschäden minimiert werden.
  • Einfache und vollständige Trennung von Monolayern dank extra dünner und flexibler Klinge
  • Wenn der Griff nach unten gedrückt wird, kann die Klinge alle Zellen in ihrem Weg in einem Durchgang entfernen
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert, einzeln verpackt
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Zellschaber mit 2-Positionen-Klinge
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    250 mm